482331
4-Chlorobutyl ether
98%
Sinónimos:
Bis(4-chlorobutyl) ether
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
ether
SMILES string
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
InChI key
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?