Merck
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
288.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
densidad
1.129
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
Clave InChI
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)