Merck
386529
Sigma-Aldrich
Clorotrimetilsilano
purified by redistillation, ≥99%
Sinónimos:
TMSCl, Cloruro de trimetilsililo, TMCS, Trimetilclorosilano
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
108.64
Beilstein/REAXYS Number:
1209232
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
purified by
glass distillation
redistillation
expl. lim.
6.4 %
impurities
<0.1% dichlorodimethylsilane
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
El clorotrimetilsilano es un compuesto cloroorganosilano utilizado principalmente para reacciones de sililación.
Application
El clorotrimetilsilano (TMSCl) puede utilizarse como:       
  • Un reactivo que protege los grupos alcohol y amina mediante la formación de éteres de trimetilsilil y aminas de trimetilsilil.      
  • Un catalizador para la preparación de derivados1,3-difenil-2-propenona (calconas) como antimicrobianos.        
  • Atrapador de los aniones generados durante la reacción de condensación de la aciloína.       
  • Un mejor catalizador alternativo al tóxico cloruro de mercurio para la activación de samario (Sm) durante la ciclopropanación de alcoholes alílicos y α-alénicos.
  •  Catalizador de la trans-esterificación de triglicéridos con alcoholes para formar ésteres alquilo de ácidos grasos.        
  • Reactivo junto con el bromuro de litio para la conversión de alcoholes en los correspondientes bromuros.       
  • Reactivo en la glucosidación de Fischer.       
  • Origen del catalizador ácido en la reacción de bencilación reductiva utilizando benzaldehído y Et3SiH.
  • Reactivo para sintetizar trimetilsilanetiolato de sodio (ME3SiSNa) mediante reacción con sulfuro de sodio, que es un método alternativo inodoro para sintetizar ME3SiSNa a partir del maloliente bis(trimetilsilil)sulfuro y el metóxido de sodio.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Visite la Librería de documentos
Chlorotrimethylsilane as a mild and effective source of acid catalyst in reductive benzylation
Izumi M and Fukase K
Chemistry Letters (Jpn), 34(4), 594-595 (2005)
Guozhong Zhao et al.
Frontiers in microbiology, 11, 579808-579808 (2021-01-26)
Japanese soy sauce has become more acceptable by Chinese consumers due to its umami taste. However, the volatile flavor compounds and taste characters have not been fully clarified. This study aimed to explore the flavor characteristics of three kinds of
Lijie Zhou et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-21)
Under the current situation of frequent oil spills, the development of green and recyclable high-efficiency oil-absorbing aerogel materials has attracted wide attention from researchers. In this study, we report a high-strength, three-dimensional hydrophobic cellulose nanofiber (CNF)/polyvinyl alcohol (PVA)/graphene oxide (GO)
Potassium dodecatangestocobaltate trihydrate (K5CoW12O40{\textperiodcentered} 3H2O): a mild and efficient catalyst for deprotection of dioxolanes and trimethylsilyl ethers
Habibi MH, et al.
Tetrahedron Letters, 42(38), 6771-6774 (2001)
Chlorotrimethylsilane in combination with sodium sulfide as the equivalent of sodium trimethylsilanethiolate in organic reactions.
Shiao M
The Journal of Organic Chemistry, 58(17), 4742-4744 (1993)