Merck
233781
Sigma-Aldrich
Triisopropilsilano
98%
Sinónimos:
TIS, Triisopropylhydrosilane, Tris(1-methylethyl)silane
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]3SiH
Número de CAS:
Peso molecular:
158.36
Beilstein/REAXYS Number:
1733718
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
464-880-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
General description
El triisopropilsilano (TIPS) es un compuesto de organosilicio utilizado como reductor en la síntesis orgánica debido a su toxicidad relativamente baja, su facilidad de manejo y su capacidad de reducir selectivamente varios grupos funcionales. Se utiliza en presencia de un ácido de Lewis como el cloruro de titanio (IV) para reducir selectivamente las cetonas y los aldehídos a sus correspondientes alcanos y para la reducción selectiva de epóxidos a los alcoholes correspondientes.
Application
El triisopropilsilano puede utilizarse como reductor:
  • Para sintetizar el péptido 4 pirrol feniacilo durante la síntesis peptídica en fase sólida.
  • En la reacción de amidas con hidrosilanos catalizada por complejos de metales de transición.
  • Para la reducción selectiva de C-arilglucósidos a β-C-arilglucósidos.
  • Para facilitar la escisión de los grupos protectores acetamidometilo (Acm), 4-metoxibencilo (Mob) y terc-butilo (But) de los restos de cisteína (Cys) en presencia de ácido trifluoroacético.
  • Para la reducción de amidas a las aminas correspondientes en presencia de metales de transición catalizadores.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Reduction of a 4-pyrrole phenylacyl-containing peptide with trifluoroacetic acid--triisopropylsilane--phenol--H2O during solid-phase peptide synthesis and its protein kinase C $\alpha$ inhibitory activity
Hwan J and Lee
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15, 2271-2274 (2005)
Tetrahedron Letters, 44, 7837-7840 (2003)
Kanicha Sa-ei et al.
Organic letters, 8(20), 4441-4443 (2006-09-22)
The catalytic, diastereoselective coupling of alpha-silyloxy aldehydes and alkynylsilanes catalyzed by a nickel(0) N-heterocyclic carbene complex provides an effective entry to anti-1,2-diols. The scope of couplings and extent of diastereoselection are excellent across a range of substrates.
E Gibula-Tarlowska et al.
Behavioural brain research, 372, 112043-112043 (2019-06-22)
Kissorphin (KSO) is a new peptide derived from kisspeptin-10. Previous study has indicated that this peptide displays neuropeptide FF (NPFF)-like anti-opioid activity. Herein, we examined the influence of KSO (1; 3, and 10 nmol, intravenously [i.v.]), on the rewarding action of
Manuel A Fernandez-Rojo et al.
Cell death discovery, 4, 19-19 (2018-03-14)
The Tasmanian devil faces extinction due to devil facial tumour disease (DFTD), a highly transmittable clonal form of cancer without available treatment. In this study, we report the cell-autonomous antiproliferative and cytotoxic activities exhibited by the spider peptide gomesin (AgGom)