Key Documents
8.41359
Sigma-Aldrich
Triisopropilsilano
for synthesis
Sinónimos:
Triisopropilsilano
About This Item
Fórmula lineal:
((CH3)2CH)3SiH
Número de CAS:
Peso molecular:
158.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
84-85 °C/46.7 hPa
transition temp
flash point 35 °C
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Síntesis total de diazaquinomicinas H y J mediante doble ciclación de Knorr: Este trabajo cubre la primera síntesis total de diazaquinomicinas, destacando el papel del triisopropilsilano en la mejora de la eficiencia de reacción (Prior & Sun, 2019).
  • Reducción de los grupos protectores de la cadena lateral S de la cisteína por triisopropilsilano: una mirada en profundidad a las propiedades químicas del triisopropilsilano, enfatizando su eficacia en los procesos de síntesis peptídica (Ste. Marie & Hondal, 2018).
Analysis Note
Valoración (GC, % de área): ≥ 98,0 % (a/a)
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,765 - 0,772
Identidad (IR): pasa la prueba
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.