232017
Tetrachloro-1,4-benzoquinone
99%
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, p-Chloranil, Chloranil
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Clave InChI
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?