195464
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
98%
Sinónimos:
2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxy-p -benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H
InChI key
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?