431982
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
98%
Sinónimos:
2,6-Dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone, 2,6-Dichlorobenzoquinone, 2,6-Dichloroquinone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES string
ClC1=CC(=O)C=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H
InChI key
JCARTGJGWCGSSU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- 2,3,5-Trichloro-1,4-dihydroquinone
- 2,3,5-trichloro-1,4-benzoquinone
- 2,6-Dichloro-1,4-dihydroquinone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?