228605
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
Sinónimos:
3-Chloro-p-anisidine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
50-55 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?