Merck
678848
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane
97%
Sinónimos:
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-Dioxin-2-yl)methylamine, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-methanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5594
bp
105-110 °C/3 mmHg
density
1.1679 g/mL at 25 °C
SMILES string
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
InChI key
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)