20835
Cacodylic acid
≥99.0%
Sinónimos:
Dimethylarsinic acid, Dimethylarsonic acid, Hydroxydimethylarsine oxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
core: arsenic
reagent type: catalyst
SMILES string
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
InChI key
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?