20840
Sodium cacodylate trihydrate
purum p.a., ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
solid
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?