Documentos clave
8.20670
Sigma-Aldrich
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate
for synthesis
Sinónimos:
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6AsNaO2 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
204-708-2
NACRES:
NA.22
Formulario:
solid
solubilidad:
2000 g/L
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60 °C
solubilidad
2000 g/L
densidad aparente
870 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3