Merck
408727
Sigma-Aldrich
Polietilenimina ramificada
average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched
Sinónimos:
aziridina, homopolímero, PEI
About This Item
Fórmula lineal:
H(NHCH2CH2)nNH2
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~25,000 by LS
impurities
≤1% water
refractive index
n20/D 1.5290
viscosity
13,000-18,000(50 °C)
bp
250 °C (lit.)
density
1.030 g/mL at 25 °C
SMILES string
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
General description
La polietilenimina (PEI) es un polímero catiónico hidrófilo ampliamente utilizado como reactivo de administración de nucleótidos no víricos. La PEI ramificada puede sintetizarse mediante polimerización catiónica de apertura de anillo de la aziridina. Partículas de PEI pueden utilizarse también como adyuvantes para las vacunas. Debido a sus excelentes propiedades fisicoquímicas, se aplica en muchos campos como la separación y la purificación de proteínas, la absorción de dióxido de carbono, transportadores de medicamentos, tratamiento de efluentes y etiquetas biológicas.
Application
La polietilenoimina puede utilizarse como polímero sintético vectorial no vírico para la administración in vivo de ácidos nucleicos terapéuticos. La interacción entre los ácidos nucleicos con carga negativa y el esqueleto polimérico con carga positiva produce la formación de complejos de tamaño nano. Este complejo neutralizado protege el ácido nucleico encerrado de las enzimas y mantiene su estabilidad hasta que tenga lugar la captación celular. Por ejemplo, la PEI conjugada con seroalbúmina humana muestra una buena transfección del ADNp y una baja toxicidad.
La PEI se puede utilizar para funcionalizar nanotubos de pared simple (SWNT) para mejorar su solubilidad y biocompatibilidad a la vez que se mantiene la integridad estructural del SWNT original. Los SWNT funcionalizados covalentemente encuentran aplicación en la absorción de CO2 y la introducción de genes.
La PEI ramificada también puede utilizarse para modificar las propiedades superficiales de los adsorbentes. Las nanofibras de óxido de zirconio hidratado/PAN modificadas por PEI se utilizan para la desfluoración de las aguas subterráneas, ya que muestran una gran capacidad de adsorción de fluoruro y un amplio intervalo de pH de trabajo.
Features and Benefits
Los grupos amina primaria y secundaria de la PEI pueden unirse de manera eficiente a medicamentos, ácidos nucleicos y otros restos funcionales.
La PEI ramificada tiene una mejor capacidad de complejación y.tamponamiento.
Physical form
Polímero ramificado
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Baoshun Lin et al.
Medicine, 94(31), e1301-e1301 (2015-08-08)
As an immunotoxin, diphtheria toxin has been widely used in gene therapy and gene function assays for its roles in protein synthesis inhibition, and the aim of our study is to set up a nonintegrating lentiviral system for specific expression
Jessel, N., et al.
Polym. Mater. Sci. Eng., 90, 755-755 (2004)
Yi-Hsuan Lee et al.
Acta biomaterialia, 63, 210-226 (2017-09-14)
The development of osteochondral tissue engineering is an important issue for the treatment of traumatic injury or aging associated joint disease. However, the different compositions and mechanical properties of cartilage and subchondral bone show the complexity of this tissue interface
Wei Dong et al.
Frontiers in immunology, 9, 2312-2312 (2018-10-26)
Sequential infection with antigenically distinct influenza viruses induces cross-protective immune responses against heterologous virus strains in animal models. Here we investigated whether sequential immunization with antigenically distinct influenza vaccines can also provide cross-protection. To this end, we compared immune responses
Hsuan-Wen Chiu et al.
Oncotarget, 8(55), 94129-94141 (2017-12-08)
The betanodavirus B2 protein targets the mitochondria and acts as a "death factor", but its effect on lung cancer cells is unknown. We examined the effect of the B2 protein on triggering apoptosis or necroptosis
Artículos
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Ver todo