700428
N,N-Dimetilformamida-d7
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinónimos:
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimetilformamida
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
solution
contains
0.03 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.05% water
water
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Recommended products
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?