182125
Poly(hexyl methacrylate) solution
average Mw ~400,000 by GPC, in toluene
Sinónimos:
Hexyl methacrylate homopolymer, Poly(1-hexyl methacrylate)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.2 (37 °C, vs air)
Formulario
liquid
mol peso
average Mw ~400,000 by GPC
concentración
in toluene
índice de refracción
n20/D 1.481
temperatura de transición
Tg −5 °C
densidad
1.007 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Clave InChI
LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.