291811
Lauryl methacrylate
contains 500 ppm MEHQ as inhibitor, 96%
Sinónimos:
Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
contiene
500 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
142 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Clave InChI
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To prepare polymeric co-stabilizer by free-radical copolymerization.
- To fabricate fluorine-less superhydrophobic cotton fabrics via graft polymerization process.
- In the synthesis of prepolymers that are used in oil absorbents.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?