181587
Poly(tert-butyl methacrylate)
average Mw ~170,000, crystalline
Sinónimos:
tert -Butyl methacrylate homopolymer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
Nivel de calidad
mol peso
average Mw ~170,000
índice de refracción
n20/D 1.4638 (lit.)
temperatura de transición
Tg 107 °C
solubilidad
8.65 (solubility parameter)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
Clave InChI
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?