167479
Chloroacetone
95%
Sinónimos:
1-Chloropropan-2-one
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
contiene
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
impurezas
~5% 1,1-dichloroacetone and/or mesityl oxide
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−44.5 °C
solubilidad
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
densidad
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clave InChI
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?