Merck
247146
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiophenol
99%
Sinónimos:
2-Chlorobenzenethiol
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4SH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.62
Beilstein:
1209665
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.6029 (lit.)
bp
205-206 °C/260 mmHg (lit.)
densidad
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Sc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clave InChI
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Chlorothiophenol undergoes multi-component condensation reaction with chloroacetyl chloride and primary aliphatic amines via Smile rearrrangement.
Aplicación
2-Chlorothiophenol has been used in the synthesis of bis (2-chlorophenyl) analog of aromatic disulfide.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bis (2-pyrimidinyl) disulfide dihydrate: a redetermination.
Jensen GB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2438-o2440 (2004)
Facile synthesis of 1, 4-benzothiazin-3-ones from Cu-catalyzed coupling of 2-iodoanilines and 2-mercaptoacetate.
Huang W-S, et al.
Tetrahedron Letters, 54(38), 5214-5216 (2013)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been