139122
Isobutyryl chloride
98%
Sinónimos:
2-Methylpropanoic acid chloride, 2-Methylpropionyl chloride, 2-Propylcarbonyl chloride, Chloro isopropyl ketone, Isobutyroyl chloride, Isopropanecarbonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
densidad
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
Clave InChI
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?