Merck
143618
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
97%
Sinónimos:
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxyhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-Dimethylhexane-2,5-diol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(OH)CH2CH2C(OH)(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.23
Beilstein:
1361437
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
214-215 °C (lit.)
mp
86-90 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol on heteropoly acid catalyzed dehydration yields cyclic ethers via stereospecific intramolecular SN2 mechanism. It reacts with nitriles in concentrated sulfuric acid to yield Δ1-pyrrolines.
Aplicación
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol was used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions.
Torok B, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 305-311 (1996)
Synthesis and Spectroscopic Characterization of the First Mixed Six-and Seven-Membered Heterocyclic Boron Compounds With Intramolecular N? B Bond.
Goyal S, et al.
Main Group Metal Chemistry, 32(2), 55-64 (2009)
Nitriles in Nuclear Heterocyclic Synthesis. II.
MEYERS AI and RITTER JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1918-1922 (1958)