110582
2,5-Dimethylhexane
99%
Sinónimos:
Diisobutyl
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1.1 psi ( 37.7 °C)
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)5-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?