1.93001
Hydrochloric acid
~37%, for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Hydrochloric acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido clorhídrico, about 37%, for analysis EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
densidad de vapor
1.3 (vs air)
presión de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Línea del producto
EMPARTA®
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.18 g/L at 20 °C
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.