128163
Ethyl 3-bromopropionate
98%
Sinónimos:
β-Bromopropionic acid ethyl ester, 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl β-bromopropionate, Ethyl 3-bromopropanoate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
solubility
H2O: soluble
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
density
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?