Merck
166561
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl acetate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2(CH2)3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
136.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Clave InChI
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)