90218
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionate tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-hydroxypropanoate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424
density
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?