116637
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
Sinónimos:
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
228 °C (dec.) (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI key
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?