108081
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
98%
Sinónimos:
D-Tartaric acid 2,3-di-p-toluoyl ester monohydrate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
mp
163-165 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
ester
SMILES string
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
InChI key
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | PZ0338 | PZ0273 | SML0857 |
---|---|---|---|
≥98% (HPLC) | ≥98% (HPLC) | ≥98% (HPLC) | ≥98% (HPLC) |
100 | 100 | 100 | - |
room temp | room temp | room temp | room temp |
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | DMSO: 10 mg/mL, clear | DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
, white to yellow to light brown | yellow to orange | white to beige | white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?