110094
2-Ethylbutyraldehyde
≥92%
Sinónimos:
2-Ethylbutanal
About This Item
Productos recomendados
assay
≥92%
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CCC(CC)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-6(4-2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UNNGUFMVYQJGTD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?