331910
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
98%
Sinónimos:
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 4-Amino-2-cyclopentene-1-carboxylic acid lactam
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
bp
102-106 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- preparation of (3aS,4R,6R,6aR)-6-((methoxy-methoxy)methyl)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-amine, a precursor of analog of bredinin
- synthesis of therapeutic drugs
- chemoenzymatic synthesis of (−)-carbovir
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?