108871
4-Chloro-o-phenylenediamine
97%
Sinónimos:
4-Chloro-1,2-diaminobenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
70-73 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Clave InChI
BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?