736376
3,4-Diamino-2-chloropyridine
97%
Sinónimos:
2-Chloropyridine-3,4-diamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
158-163 °C
functional group
chloro
SMILES string
Nc1ccnc(Cl)c1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
InChI key
PWOIYBVEDIFBEO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)