714410
3,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene
97%
Sinónimos:
3,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
60-65 °C
SMILES string
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
InChI key
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?