653586
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
97%
Sinónimos:
1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-o-phenylenediamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
94-98 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Clave InChI
KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)