103322
N-Methylcyclohexylamine
99%
Sinónimos:
N-Cyclohexylmethylamine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
11 mmHg ( 40 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
mp
−9-−7 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)