289612
N-Ethylcyclohexylamine
98%
Sinónimos:
N-Cyclohexylethylamine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
autoignition temp.
473 °F
expl. lim.
7.6 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI key
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?