101842
Cyclohexanemethylamine
98%
Sinónimos:
(Aminomethyl)cyclohexane, Hexahydrobenzylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
Clave InChI
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?