Fabricación de vacunas vectoriales víricas
Fig 1.Tren de procesos para vacunas vectoriales víricas
En una vacuna de vectores vivos se utiliza un microorganismo atenuado o inofensivo, como un adenovirus, para transportar partes de un antígeno con el fin de estimular una respuesta inmunitaria. Las vacunas vectorizadas son capaces de inducir una potente inmunidad celular, que es esencial para enfermedades complejas como el SIDA, el paludismo y el cáncer, entre otras.
El proceso de fabricación de vectores para vacunas está bastante estructurado, pero pueden surgir algunos problemas, ya que pueden utilizarse diversos virus diferentes con propiedades variables. En el caso de los vectores víricos grandes, la esterilidad del proceso es crucial debido a la pérdida de rendimiento asociada a la esterilización por filtración. También existen problemas con la agregación y la estabilidad de los vectores.
Además, muchos procesos de fase I/II implican cultivos celulares adherentes; como consecuencia, el escalado a fase III y la fabricación comercial pueden requerir ajustes del proceso para alcanzar los objetivos de producción. En las últimas fases, el rendimiento y la pureza del producto son fundamentales, ya que se requieren elevadas concentraciones de administración en el producto final.
Artículos técnicos relacionados
- This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- This page shows how to purify or remove viruses with a Capto DeVirS, AVB Sepharose High Performance from Cytiva.
- Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
- Upstream gene therapy optimization maximizes viral vector titers; partner with technology experts for HEK293, HEK293T, and Sf9 cell solutions.
- Ver todo (3)
Aceleración del tiempo hasta la fase clínica al tiempo que se garantiza un escalado fiable
Los procesos de cultivo upstream desarrollados para la fabricación de vacunas vectoriales víricas deben optimizarse para satisfacer los requisitos de productividad. Esta optimización incluye los pasos de lisis celular y clarificación que son esenciales para la eliminación de células y residuos celulares y para garantizar una potente recolección de vectores. El proceso upstream sólo tiene éxito, sin embargo, si puede escalarse de forma fiable para satisfacer la demanda prevista del mercado.
Consecución de los objetivos de rendimiento y eficiencia con una potente depuración de impurezas
Los ácidos nucleicos de las células lisadas son un contaminante común en los procesos de producción de vacunas vectoriales víricas. La normativa exige que la concentración de ácidos nucleicos de la célula huésped arrastrados sea inferior a 10 ng/dosis de la vacuna vírica atenuada. El tratamiento con endonucleasas Benzonase® seguido de filtración de flujo tangencial es una combinación sólida y potente para degradar y eliminar los componentes de ácidos nucleicos residuales.
Maximización de la recuperación downstream
Los lotes clínicos a pequeña escala suelen purificarse mediante la ultracentrifugación en gradiente de densidad de CsCl, mientras que la producción a gran escala requiere un proceso de cromatografía de dos o tres pasos. El intercambio de aniones se utiliza normalmente para eliminar las HCP, el ADN, el ARN y otros contaminantes importantes, mientras que la cromatografía de exclusión por tamaño se utiliza para la eliminación de trazas de contaminantes.
Garantía de la seguridad del paciente
La filtración esterilizante garantiza la esterilidad del producto formulado final y la seguridad del paciente. Se requiere un tamaño de poro de filtro de 0,22 µm o inferior para eliminar los contaminantes microbianos. Una consideración clave para el proceso de esterilización por filtración es el contenido de agregados víricos. Estos agregados deben controlarse optimizando la formulación; de lo contrario, se dificultará el proceso de esterilización por filtración con la posibilidad de grandes pérdidas de rendimiento.
Tratamiento y clarificación de nucleasas
Garantice una sólida escalabilidad.
- Tratamiento con nucleasas Benzonase® adecuado para la producción biofarmacéutica EMPROVE® Bio
- Detección de Benzonase® con el kit Elisa Benzonase® II para detectar la endonucleasa Benzonase® que queda en el proceso
- Clarificación primaria o secundaria con filtros de profundidad Millistak+® HC POD
- Clarificación primaria con filtros de profundidad Clarisolve®
- Filtros de profundidad para clarificación y soluciones de pretratamiento
- Clarificación con filtros Milligard® PES
Donwstream - Filtración de flujo tangencial
Consiga los objetivos de rendimiento, eficiencia y recuperación del ADNp al tiempo que garantiza una eliminación potente de impurezas.
- Ultrafiltración/diafiltración con casetes Pellicon® 2
- Ultrafiltración/diafiltración con casetes Pellicon® 3
- Ultrafiltración/diafiltración con cápsula Pellicon® con membrana Ultracel®
- Sistema Mobius® TFF 80, solución Mobius® FlexReady para TFF, sistemas de laboratorio Cogent® y sistema de filtración de flujo tangencial a escala de proceso Cogent®
Cromatografía downstream
- Cromatografía en membrana con resina Eshmuno® Q
- Cromatografía en membrana con membranas para cromatografía Natrix® Q Recon Mini
- Cromatografía en membrana con membrana para cromatografía Natrix® Q Pilot
- Cromatografía en membrana con Natrix® Q Recon Mini
- Cromatografía en membrana con resina Eshmuno® Q
- Cromatografía de captura o de purificación con resinas para cromatografía Fractogel® EMD DEAE
- Cromatografía de captura o de purificación con resinas para cromatografía Fractogel® EMD DMAE
- Solución para cromatografía Mobius® FlexReady
Productos químicos de procesos y formulación downstream
Disoluciones tampón y medios para cultivo celular líquido en bioprocesos
Ofrecemos las prestaciones de esterilización de líquidos mediante filtración de la mayor calidad del sector, suministrando medios de cultivo celular, tampones y productos CIP y SIP listos para usar de instalaciones GMP de todo el mundo para optimizar su producción biofarmacéutica.
Esterilización mediante filtración y llenado final
Garantice la seguridad del paciente con un proceso de esterilización por filtración fiable y robusto.
- Esterilización mediante filtración y llenado final
- Estrategias para esterilización mediante filtración
- Muestreo estéril con soluciones para muestreo estéril Novaseptum® Go
- Llenado y acabado con soluciones de un solo uso Mobius® para llenado y acabado
- Filtros de llenado final Millipak®
- Montajes y sistemas de almacenamiento Mobius® 2D y 3D
Recursos relacionados
- Guía de aplicación: biofarmacéutica
Una herramienta de búsqueda para ayudarle a superar sus desafíos de fabricación.
- Minimanual: bioprocesamiento de vacunas vectoriales víricas
El proceso de fabricación de los vectores de adenovirus es sencillo y bastante estructurado; en este manual se explica un bosquejo general.
- Libro blanco: Developing an Accelerated and More Cost-Effective Single-Use Adenoviral Vector Vaccine Manufacturing Process
Nuestra colaboración con el Instituto Jenner ha producido una plantilla GMP escalable de un solo uso para la fabricación de vacunas de adenovirus. Obtenga más información sobre este enfoque más rápido y rentable para la fabricación de vacunas.
- Nota de aplicación: Effect of Benzonase® Endonuclease Addition to Purification of Sabin Polio Virus Type 3
En esta Nota de Aplicación se resumen los beneficios de incorporar la endonucleasa Benzonase® en un proceso de producción de virus de la polio tipo 3.
- Artículo: Robust Harvest Clarification For Adeno-Associated Viral Vectors Via Depth Filtration
Demostramos que los filtros de profundidad clarifican los vectores AAV, contribuyendo a superar los exclusivos desafíos de separación que representan importantes vectores para la genoterapia.