Merck
Mezcladoras de un solo uso
Nuestras mezcladoras de un solo uso, que van de 10 a 3000 l, han sido diseñadas para satisfacer las necesidades más diversas. Las mezcladoras de un solo uso Mobius® mezclan eficazmente ingredientes farmacéuticos y preparan disoluciones de proceso como amortiguadores y medios. A diferencia de las mezcladoras tradicionales de acero inoxidable, que requieren tiempo de inactividad para los procesos de limpieza, las mezcladoras de un solo uso Mobius® lo minimizan con una calidad de mezcla sin concesiones. Para la fabricación de inmunoconjugados, el reactor de ADC Mobius® está específicamente diseñado para el paso clave de la conjugación.
Consulte recursos relacionados a continuación o póngase en contacto con nosotros
Tres mezcladores blancos Mobius MIX de un solo uso de tamaños grande a pequeño.
Mobius® MIX : la solución mezcladora preferida para aplicaciones de mezcla suave como la homogeneización de proteínas y productos sensibles a las fuerzas mecánicas
  • Disponible en tamaños de 10 l, 50 l, 100 l, 200 l, 500 l y 1 000 l (encamisado de acero inoxidable o plástico según el tamaño)
  • Configuración y uso rápidos y fáciles
  • Tamaño compacto y posibilidad de mover la mezcladora de un sitio a otro para mayor flexibilidad
  • Electrónica instantánea sin necesidad de calentamiento
Tres mezcladores de un solo uso Mobius® Power MIX de acero inoxidable y diferentes tamaños; el mediano a la izquierda, el grande en el centro y el pequeño a la derecha.
Mobius® Power MIX: la solución mezcladora preferida para la preparación de materiales difíciles de disolver y disoluciones tampón
  • Disponible en tamaños de 10 l, 50 l, 100 l, 200 l, 500 l y 1 000 l (encamisado de acero inoxidable o plástico según el tamaño)
  • Las versiones de acero inoxidable tienen puertas anchas que se abren hasta la mitad del diámetro de la mezcladora para facilitar la carga de la bolsa
  • Células de carga y sensor de temperatura integrados opcionales en las versiones de acero inoxidable
Tres tama&ntilde;os de reactores de ADC Mobius<sup>®</sup>
Reactor de ACD Mobius®: UNA FAMILIA ESCALABLE DE SISTEMAS DE MEZCLA DE UN SOLO USO PERFECCIONADOS PARA BIOCONJUGACIÓN
  • Disponible en tamaños de 10 l, 100 l y 500 l
  • Componentes de un solo uso con compatibilidad demostrada con disolventes como DMAc y DMSO, lo que garantiza la calidad del producto. 
  • Diseñado teniendo en cuenta los requisitos de la conjugación, con puertos de adición para la manipulación de los materiales a medida.
Más información sobre el Reactor de ADC Mobius ®.
Listo para conectar, caja de control de acero inoxidable a la izquierda y caja de control inteligente de acero inoxidable con HMI a la derecha
Cajas de control
Las mezcladoras Mobius® y los reactores de ADC Mobius® pueden supervisarse y controlarse localmente o a distancia con la caja de control Ready to Connect.
Para Mobius® MIX y Power MIX, la caja de control inteligente con Software de control Bio4C ACE™ permite la monitorización remota de los parámetros fundamentales del proceso, suministra un control avanzado del proceso y facilita el cumplimiento normativo durante las operaciones de mezcla.
Las bolsas de un solo uso de la mezcladora se fabrican con PureFlex™ o con película Ultimus®. La familia PureFlex™ de películas para recipientes de proceso de un solo uso son de una gran pureza y de calidad médica, y coextruidas para proporcionar resistencia, flexibilidad, un excelente rendimiento de barrera para los gases y contacto inerte. Además, la película Ultimus® se diseñó para sus aplicaciones de líquidos de bioprocesamiento de un solo uso más exigentes, aumentando la durabilidad y manteniendo al mismo tiempo la facilidad de manipulación, la flexibilidad y la conformidad que exige el bioprocesamiento de un solo uso.
Recursos relacionados
Página 1 de 3