Merck
Proceso de fabricación de vacunas de ARNm
Tren de procesos para las vacunas de ARNm
Tren de procesos para las vacunas de ARNm
La introducción de un ARNm en el citosol de una célula puede inducir la producción de una proteína específica que desencadene una respuesta inmunitaria con fines de vacunación. El poder y la promesa de la tecnología de ARNm se demostraron mediante el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 con una velocidad y eficacia sin precedentes.
El desarrollo y la fabricación de vacunas de ARNm es comparativamente sencillo, escalable y extremadamente rápido. El ARNm se produce mediante síntesis in vitro a través de un proceso enzimático y no es necesario eliminar células ni proteínas de las células huésped. Este proceso de fabricación simplificado permite que las instalaciones de GMP cambien a una nueva proteína específica en un período de tiempo muy corto, con una adaptación mínima del proceso y la formulación.
Artículos técnicos relacionados
Optimice la producción de ADN plasmídico
Dado el papel central de la plantilla de ADN en la producción de vacunas de ARNm, su diseño y pureza son factores importantes para optimizar el ARNm producido. Pueden utilizarse diferentes tecnologías. El método tradicional se basa en un ADN plasmídico que se amplifica dentro de las células bacterianas. Los siguientes pasos de purificación deben diseñarse para producir un ADNp circular, puro y concentrado, que luego se linealiza. Nuestra tecnología para la generación de plantillas de ADN basada en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) diferenciada ha demostrado tener ventajas sobre otras tecnologías para la fabricación de ARNm.
Maximice la recuperación del ARNm
La pureza del ARNm es un determinante crucial de los rendimientos y la eficiencia. La eliminación de impurezas reduce las respuestas inmunitarias innatas y produce niveles significativamente más altos de expresión de la proteína reportera. Después de la transcripción in vitro, deben eliminarse los productos y las impurezas del proceso, como las eventuales endotoxinas, el ARN bicatenario (dsRNA) inmunógeno, la plantilla de ADN residual, la ARN polimerasa, los híbridos de ARN-ADN, las estructuras secundarias de ARN (contaminantes de horquilla) y las impurezas elementales. Estas impurezas pueden inducir fuertes reacciones inflamatorias y efectos secundarios, y deben controlarse estrechamente antes de la liberación del producto. 
Garantía de la pureza eficiente del ARNm 
Se dispone de varias opciones para la purificación del ARNm, entre ellas la filtración de flujo tangencial (TFF), el par iónico de fase inversa, el intercambio de aniones (AEX), la cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) y la cromatografía de afinidad mediante la captura de poli(dT). Después de las etapas cromatográficas, se realiza una concentración final y una diafiltración para maximizar la pureza y transferir el ARNm a las disoluciones tampón adecuadas para su formulación o almacenamiento.
Optimización de la administración de la vacuna 
El ARNm purificado debe formularse en la partícula de administración. Suelen utilizarse nanopartículas lipídicas (LNP) para este fin y para proteger el ARNm de la degradación. Los lípidos deben elegirse en función de la vía de administración deseada para lograr la máxima eficacia y una óptima biodistribución. Otros aspectos que deben tenerse en cuenta al seleccionar el lípido son el tipo, la fuente y la calidad.
Producción
Purificación
Formulación
Esterilización mediante filtración y llenado final
La esterilización por filtración, la formulación y el llenado final fiables y robustos de la vacuna de ARNm son esenciales para garantizar la seguridad del paciente. 
Software de análisis y tecnología PAT
Se pueden utilizar la tecnología analítica de procesos (PAT) y el software de análisis para incorporar la calidad en los procesos de fabricación de vacunas de subunidades proteicas mediante la supervisión y el control de los procesos en línea y en tiempo real.