Merck
Extracción en fase sólida (SPE) y QuEChERS
Microextracción en fase sólida
La extracción en fase sólida (SPE) es una de las técnicas de preparación de muestras analíticas más populares en la actualidad. Está diseñada para la preparación rápida y selectiva de muestras para su posterior análisis cromatográfico. En la SPE, se aíslan uno o más analitos de una muestra líquida extrayéndolos, separándolos o adsorbiéndolos en una fase estacionaria sólida.
Explore nuestra amplia gama de productos, que abarca cartuchos individuales, placas de 96 pocillos, tubos QuEChERS (SPE dispersiva), y columnas y tubos de extracción LiChrolut®. Todos envasados con una química de fase distinta que puede procesarse utilizando un colector de vacío y accesorios específicos.
Visión general de la sección
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 439
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 439
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Cartuchos para SPE Supelco® Discovery® DSC 18 precargados
Cartuchos de SPE
Ofrecemos una diversa gama de productos químicos de fase SPE y cartuchos ideales para muchas aplicaciones, como farmacéuticas, clínicas, alimentarias, de alimentos y bebidas, medioambientales, petroquímicas y agrícolas. La selección del compuesto químico de la fase permite a los usuarios detectar la retención y la selectividad necesarias para alcanzar los objetivos de preparación de las muestras.
Conjunto de placas de 96 pocillos Discovery® DSC-18 Supelco® para el cribado y el análisis farmacéuticos de alto rendimiento
Placas de pocillos para SPE
Nuestras placas para SPE permiten a los usuarios procesar hasta 96 muestras a la vez para aumentar la reproducibilidad y el rendimiento, y mantener al mismo tiempo excelentes recuperaciones y una mayor sensibilidad. Las placas de 96 pocillos ofrecen compatibilidad con pipeteadores multicanal y automatización, y están disponibles con adsorbentes poliméricos y de sílice.
Tubo de centrífuga que contiene una cantidad predeterminada de adsorbente Supel™ QuE Verde para dSPE en matrices verdes difíciles.
QuEChERS
El método “QuEChERS” (SPE dispersiva, dSPE) ha surgido como una técnica popular de preparación de muestras en el ámbito del análisis de residuos múltiples de plaguicidas en alimentos y productos agrícolas. La técnica QuEChERS ofrece la ventaja de unas recuperaciones mayores, unos resultados precisos y un elevado rendimiento de las muestras.
Las puntas HybridSPE® DPX proporcionan una solución INTip para una preparación completa de muestras.
Puntas DPX®
Las puntas de pipeta para extracción dispersiva (DPX) proporcionan una solución para la preparación completa de muestras, que puede automatizarse con facilidad para lograr la extracción en cuestión de segundos. El material adsorbente HybridSPE® está contenido libremente en una punta de pipeta para la retención selectiva y la eliminación de interferencias de los fosfolípidos endógenos de matrices biológicas para el análisis mediante LC-MS o LC-MS/MS.
Membrana de SPE Supelclean™ ENVI™-8 DSK para un procesamiento más rápido de volúmenes de muestras mayores
Discos
Los discos de SPE son membranas de fibra de vidrio porosa incrustadas con partículas de sílice modificada que proporcionan caudales rápidos para procesar grandes volúmenes de muestras. Ofrecemos discos de SPE que permiten la extracción rápida de contaminantes orgánicos, lo que los hace ideales para la gama EPA 500, 525.1 y 508.1 inclusive.
Un aparato de laboratorio llamado LiChrolut, que se utiliza para la extracción en fase sólida. El dispositivo tiene varias columnas verticales y tubos, junto con un manómetro, y está diseñado para procesar a la vez varias muestras.
Columnas y tubos de extracción LiChrolut®
En las columnas y tubos de extracción LiChrolut® se utilizan interacciones fuertes pero reversibles entre el analito y la superficie de la fase estacionaria. Las interacciones típicas son las interacciones hidrófobas (fuerzas de Van-der-Waals), las polares (enlace de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo) o las de intercambio iónico, y garantizan extracciones en fase sólida fiables y económicas.
Accesorios para extracción en fase sólida
Para facilitar los requisitos de preparación de muestras, ofrecemos la siguiente gama de accesorios: componentes de tubos de SPE, gradillas de elución, accesorios de secado, procesadores de tubos de SPE individuales, kits de trampa para bomba de vacío, portadiscos y sistemas de filtración al vacío.
Recursos de productos relacionados
Página 1 de 3