G25150
Sephadex® G-25
Medium
Sinónimos:
Sephadex G-25 Medium, Sephadex® G-25 resins, Size exclusion resins
técnicas
buffer exchange: suitable
grupo activo de la matriz
phase
hinchazón
1 g swells to 4-6 mL
tamaño microesfera
50-150 μm
aplicaciones
life science and biopharma
compatibilidad
Cytiva
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Clave InChI
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
Descripción general
Aplicación
Dextrans: 100 - 5,000
Globular Proteins 1,000 - 5,000
Sephadex® G-25 has been used:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Rapid desalting, contaminant removal, and transfer to a new buffer in a single step.
- High recovery rate with minimal sample dilution.
- Offered in prepacked HiPrep Desalting and HiTrap desalting columns for convenient and fast desalting.
- Specifically designed as a BioProcess resin for industrial applications.
Información legal
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)