Key Documents
52738-U
Supelco
Supelclean PSA SPE
pkg of 100 g
Sinónimos:
Envase a granel Supelclean PSA SPE, Material PSA SPE (amina secundaria primaria)
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
agency
suitable for GB 5009.253-2016
Quality Level
product line
Supelclean
feature
endcapped
packaging
pkg of 100 g
extent of labeling
8.4% C
3.3% N loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
500 m2/g
surface coverage
surface coverage 2.35 μmol/m2
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
ethylenediamine-N-propy bonding
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
capacity
0.98-1.05 meq/g capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
normal phase
General description
Mecanismo de retención: Fase normal e intercambio aniónico
Compatibilidad con la matriz de la muestra: Disoluciones orgánicas o acuosas
  • Fase de etilenodiamina-N-propilo poliméricamente ligada que contiene aminas primarias y secundarias.
  • Intercambiador aniónico débil con un pKa de 10,1 y 10,9
  • Similar a las fases de aminopropil SPE (NH2) en cuanto a la selectividad, pero tiene una capacidad mucho mayor debido a la presencia de aminas secundarias (0,98 - 1,05 meq/g)
  • Fuerte afinidad y gran capacidad de eliminación de ácidos grasos, ácidos orgánicos y algunos pigmentos y azúcares polares cuando se lleva a cabo el análisis de residuos múltiples de plaguicidas en los alimentos.
  • Se ha demostrado que reduce de manera significativa los efectos de potenciación de la matriz encontrados durante el análisis de los productos alimenticios mediante cromatografía de gases
  • Probado para una limpieza superior utilizando GC-FID y GC-MS
  • La naturaleza bidentada del ligando permite la quelación
Application
El envase a granel Supelclean PSA SPE puede utilizarse como un adsorbente en la extracción dispersiva en fase sólida seguida por un análisis por inyección en flujo a través de sistemas multiconmutados/análisis espectroscópico de fluorescencia de superficies sólidas de la difenilamina en manzanas y peras.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
respiratory tract irritation
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rapid determination of diphenylamine residues in apples and pears with a single multicommuted fluorometric optosensor
Garcia-Reyes FJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(26), 9874-9878 (2005)
Veronica Padula et al.
Marine pollution bulletin, 158, 111435-111435 (2020-08-06)
Phthalates, plastic-derived contaminants, are of increasing global concern. This study quantified phthalates in seabirds collected across >1700 km of the Aleutian Islands, Alaska, and contributes to a body of knowledge on plastic contaminants in marine wildlife. We measured six phthalate congeners
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenido relacionado
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Ver todo