Merck
55447-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
UNSPSC Code:
41104018
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
material
polypropylene tube
Quality Level
product line
Supel
composition
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean ENVI-Carb Y, 10 mg
Supelclean PSA, 50 mg
Z-Sep+, 60 mg
packaging
pack of 100 ea
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
2 mL
matrix active group
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
application(s)
food and beverages
General description
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Suitability
Designed to provide high recovery all pesticides, including problematic planar pesticides, in samples containing high levels of chlorophyll (e.g. cannabis, spinach, lettuce, oregano, etc.). Ideal for cleanup of 1 mL extract after initial food extraction and phase partitioning.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
Artículos
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Contenido relacionado
QuEChERS es un método de limpieza de muestras “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” (del inglés, ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe’) utilizado para preparar muestras de alimentos y agrícolas para el análisis de plaguicidas. QuEChERS se basa en la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para la preparación de muestras.
QuEChERS es un método de limpieza de muestras “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” (del inglés, ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe’) utilizado para preparar muestras de alimentos y agrícolas para el análisis de plaguicidas. QuEChERS se basa en la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para la preparación de muestras.
QuEChERS es un método de limpieza de muestras “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” (del inglés, ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe’) utilizado para preparar muestras de alimentos y agrícolas para el análisis de plaguicidas. QuEChERS se basa en la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para la preparación de muestras.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Ver todo