Cromatografía de líquidos de baja presión
La cromatografía de líquidos a baja presión (LPLC) es una técnica analítica en la que se utiliza baja presión para conducir la fase móvil a través de una columna que contiene una fase estacionaria, separando mezclas complejas por reparto diferencial. Originalmente se realizaba con columnas abiertas en las que se utilizaba la gravedad para mover la muestra a través del lecho de relleno, por lo que también se conoce como "cromatografía de líquidos de columna abierta". Los distintos modos de LPLC permiten la purificación precisa y eficaz de compuestos al separarlos en función de sus propiedades químicas, como el tamaño, la carga o la afinidad.
Se utiliza sobre todo para estudiar biomoléculas como proteínas, péptidos y anticuerpos monoclonales debido a su naturaleza preparativa no destructiva. Normalmente, la LPLC permite conservar la muestra para otros estudios. La LPLC ofrece ventajas añadidas, como un diseño sencillo, gran capacidad de sifón y requisitos de instrumentación modestos, como detectores, bombas de baja presión y colectores de fracciones. Su versatilidad la hace indispensable en los sectores farmacéutico, biotecnológico, alimentario y de bebidas, de control medioambiental y experimental. Además, al utilizar presiones más bajas y menos disolvente, la LPLC cumple los principios de la química verde.
Categorías destacadas
Consiga separaciones precisas con nuestra extensa colección de columnas para HPLC. Mejore la retención, la resolución y la selectividad.
Los sistemas Milli-Q® ofrecen innovadoras tecnologías de purificación del agua diseñadas para...
Explore nuestra gama de productos para LPLC: columnas, adsorbentes, resinas, medios de separación y accesorios adaptados a sus necesidades únicas de aplicación.
Elija los amortiguadores de grado HPLC adecuados para una cromatografía de fase inversa precisa. Explora nuestra selección ahora.
Cromatografía de adsorción
También conocida como cromatografía de líquido-sólido, la cromatografía de adsorción retiene sustancias químicas mediante su adsorción y desorción en la superficie del soporte, la fase estacionaria. El adsorbente constituye la fase estacionaria y el soluto se une a él mediante fuerzas de Van der Waal e interacciones estéricas. Dado que los sitios de adsorción suelen encontrarse en la superficie exterior de la fase estacionaria, se utilizan partículas relativamente pequeñas como fase estacionaria. Sílice, alúmina, carbón vegetal, Florisil, poliamidas, celite y tierra de diatomeas son los adsorbentes más utilizados.
Cromatografía de reparto
La cromatografía de reparto permite la separación mediante la distribución de los componentes entre dos líquidos no miscibles. Uno es la fase móvil líquida, mientras que el otro es el líquido que se mantiene estacionario sobre un soporte sólido. Entre los materiales utilizados como soporte sólido se cuentan el gel de sílice, la tierra de diatomeas, la celulosa, el politetrafluoroetileno (PTFE) y el poliestireno. El soporte sólido inerte proporciona una gran superficie para la fase estacionaria líquida.
Cromatografía de afinidad
La cromatografía de afinidad separa los constituyentes mediante interacciones selectivas y reversibles, como pares anticuerpo-antígeno, enzima-sustrato u hormona-receptor, con uno de los agentes interactuantes como fase estacionaria. El "ligando de afinidad" es la especie que interactúa inmovilizada sobre un soporte sólido, como microesferas acrílicas, agarosa y resinas Toyopearl, y sirve de fase estacionaria para la columna de afinidad.
Cromatografía de filtración en gel
También conocida como cromatografía de exclusión por tamaño, separa moléculas de distinto tamaño, como proteínas de diferentes tamaños y formas oligoméricas. La fase estacionaria es una resina constituida por una matriz reticulada de microesferas que contienen poros de un tamaño específico. Las columnas de filtración en gel contienen microesferas de poliacrilamida, agarosa, dextrano o una mezcla de cualquiera de ellas. Aísla los analitos más pequeños proporcionando un acceso parcial o total al volumen de poros dentro de las partículas de relleno de la columna.
Cromatografía de interacción hidrófoba (HIC)
La cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) separa biomoléculas en función de las diferencias de hidrofobicidad de su superficie. Se basa en la interacción de grupos hidrófobos no polares unidos a la resina de la columna, como butilo, octilo o fenilo, con los grupos hidrófobos de las biomoléculas. Se utiliza mucho para separar proteínas al tiempo que se preserva su actividad biológica, ya que utiliza condiciones y matrices menos desnaturalizantes.
Cromatografía de intercambio iónico (IEX)
La cromatografía de intercambio iónico permite separar las moléculas en función de sus diferencias en carga superficial neta. La superficie de la matriz, como la celulosa, la sílice o el estireno-divinilbenceno, está unida covalentemente a grupos funcionales cargados. Los grupos de intercambio iónico inmovilizados de la resina interactúan con moléculas que tienen cargas opuestas. En la cromatografía de intercambio catiónico, las especies con carga positiva de la fase móvil se unen a una resina de intercambio iónico con carga negativa. En la cromatografía de intercambio aniónico, las especies con carga negativa de la fase móvil se unen a las cargas positivas de la resina de intercambio iónico.
Sistema de cromatografía de líquidos a baja presión
Un sistema de cromatografía de líquidos de baja presión (LPLC) suele constar de una columna llena de una fase estacionaria para la separación, una bomba para distribuir la fase móvil a través de la columna a caudales controlados y un detector para medir el eluyente a su salida de la columna.
Los sistemas de LPLC también incorporan un sistema de inyección para introducir la muestra en la corriente de fase móvil, lo que garantiza una introducción precisa y reproducible de la muestra. Algunas configuraciones incluyen un colector de fracciones para recoger los componentes separados para su ulterior análisis.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.
- Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of ephedrine and its three structural analogs based on polar retention effect on graphite (PREG) mechanism using Supel™ Carbon LC column.
- UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
- This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
- This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using Cytiva products.
- Ver todo (37)
Protocolos relacionados
- This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
- The Amberlite™ XAD-4 resin used in Porozorb™ cartridges is a proven technology that is highly effective in removing various detergents from cell culture media for biopharmaceutical applications such as vaccine production.
- Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.
- Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
- In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.
- Ver todo (45)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]