Key Documents
1076192
USP
Seroalbúmina bovina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
mol wt
~66 kDa
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Shipping condition: wet ice
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
BSA for protein quantitation USP reference standard in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and suitability standard solutions during the determination of total protein in pharmaceutical drug substances and products according to the United States Pharmacopeia (USP) general chapter.
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
?507? Protein determination procedures
United States Pharmacopeia, 41(2), 6744-6744 (2016)
Ramon E Coronado et al.
Cell transplantation, 26(12), 1840-1854 (2018-02-03)
Biologic substrates, prepared by decellularizing and solubilizing tissues, have been of great interest in the tissue engineering field because of the preservation of complex biochemical constituents found in the native extracellular matrix (ECM). The integrity of the ECM is critical
Tüzer Kalkan et al.
Cell stem cell, 24(5), 785-801 (2019-04-30)
The gene regulatory network (GRN) of naive mouse embryonic stem cells (ESCs) must be reconfigured to enable lineage commitment. TCF3 sanctions rewiring by suppressing components of the ESC transcription factor circuitry. However, TCF3 depletion only delays and does not prevent
Michelle T Barati et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 313(2), C197-C206 (2017-05-19)
Dopamine decreases Na-K-ATPase (NKA) activity by PKC-dependent phosphorylation and endocytosis of the NKA α1. Dopamine-mediated regulation of NKA is impaired in aging and some forms of hypertension. Using opossum (OK) proximal tubule cells (PTCs), we demonstrated that sodium-hydrogen exchanger regulatory
Rihab Rasheed et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-23)
Microalgae isolated from the Qatari desert was identified as thermotolerant, with a rich metabolite profile that is appropriate for use as food and health supplements. In this research, a species of Chlorella, QUCCCM3, from the Qatar University Culture Collection of