Merck
B8667
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina solution
20 mg/mL in H2O, low bioburden, protease free, for molecular biology
Sinónimos:
Albúmina solution from bovine serum, Disolución BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
biological source
bovine
Quality Level
grade
for molecular biology
product line
BioReagent
assay
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
form
solution
quality
non-acetylated
purified by
heat shock fractionation
contains
does not contain preservative
origin
USA origin
concentration
20 mg/mL in H2O
20-22 mg/mL Biuret
technique(s)
PCR: suitable
impurities
Alakaline phosphatase, none detected
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
peroxidase, none detected
<10.0 cfu/mL Total microbial count
UniProt accession no.
foreign activity
Alkaline Phosphatase free
DNase free
DNase, RNase, NICKase, protease, peroxidase and alkaline phosphatase, none detected
NICKase free
Peroxidase free
Protease free
RNase free
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Seleccione la albúmina adecuada para su aplicación con la Guía de selección de albúminas.
La BSA tiene varios usos en aplicaciones de biología molecular, como:
  • Componente añadido en disoluciones enzimáticas o de otras proteínas para evitar la adhesión de la enzima o las otras proteínas de interés a la superficie de los tubos de reacción o a las superficies de la pipeta
  • Como estabilizador inerte de enzimas o proteínas durante la incubación para permitir el funcionamiento adecuado de las enzimas o las proteínas de interés
Features and Benefits
Se han probado las siguientes propiedades en esta disolución de BSA para biología molecular:
  • Ausencia de fosfatasa alcalina
  • Ausencia de ADNasas / ausencia de exonucleasas
  • Ausencia de nickasas / ausencia de endonucleasas
  • Ausencia de proteasas
  • Ausencia de RNasas
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c