Merck
A8531
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
pH <5.0, powder
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
bovine
Quality Level
form
powder
mol wt
~66 kDa
~66,000
packaging
vial of 50 mg
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
gel permeation chromatography (GPC): suitable
immunohistochemistry: suitable
impurities
~0.3% dithiothreitol
pH
<5.0
suitability
suitable for (Suitable for use as a gel filtration marker)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. It has a molecular mass of 66.5 kDa.[1]
Application
Albumin from bovine serum has been used:
  • for blocking of nonspecific immunoglobulin during immunohistochemical reactions.[2]
  • to coat microplates for blocking non-specific binding during I-ELISA (Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay)[3]
  • as molecular mass standard in analytical gel filtration chromatography for Superdex® 75 10/300 GL gel filtration column.[4]
  • for measuring fluorescence for PR1 (phytofluor red 1) by using Fluorescence correlation spectroscopy (FCS)[5]
  • as a reference mixture along with horse Mb in Size Exclusion Chromatography[6]
It can be used as a gel filtration molecular weight marker. It can be used in medical studies to quantify binding capacity and adsorption rate of protein enrichment and separation medium critical in proteomic research.
Gel filtration molecular weight marker
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells.[7] It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.[8]
High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia.[9] Albumin in serum level is associated with advanced liver disease.[1]
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Legal Information
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abigail E Miller et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(30), 11136-11141 (2006-07-18)
Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) was used to investigate the hydrodynamic and photophysical properties of PR1 (phytofluor red 1), an intensely red fluorescent biliprotein variant of the truncated cyanobacterial phytochrome 1 (Cph1Delta, which consists of the N-terminal 514 amino acids). Single-molecule
UCAN US
Rev. Med. Vet. (Toulouse), 161(2), 51-56 (2010)
Zhongmei Liu et al.
Biochemistry, 49(20), 4349-4360 (2010-04-16)
Caenorhabditis elegans gelsolin-like protein-1 (GSNL-1) is a new member of the gelsolin family of actin regulatory proteins [Klaavuniemi, T., Yamashiro, S., and Ono, S. (2008) J. Biol. Chem. 283, 26071-26080]. It is an unconventional gelsolin-related protein with four gelsolin-like (G)
J C Noujaim et al.
Poultry science, 87(5), 927-933 (2008-04-19)
The expression of immune response in the form of leukocytic infiltrate by CD3+, CD4+, and CD8+ cells in the epithelium and in the intestinal lamina propria of chicks was studied in the present work by means of immunohistochemical reaction. The
Y Qiu et al.
The Journal of biological chemistry, 273(36), 23426-23432 (1998-08-29)
Myoglobin (Mb) has been believed to be absent generally from mammalian smooth muscle tissue. Examination of human rectal, uterine, bladder, colon, small intestine, arterial, and venous smooth muscle by immunohistochemical techniques shows that each of these tissues is immunopositive for
Protocolos
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins.