818055
TSKgel® GMHHR-N HPLC Column
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® HHR Column
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18055
Parámetros
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
50 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
5 μm
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Forma física
Otras notas
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)